Få mere at vide
D-Penicillamine Disulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penicillamine disulfide |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2O4S2/c1-9(2,5(11)7(13)14)17-18-10(3,4)6(12)8(15)16/h5-6H,11-12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1 |
| Formel vægt | 296.0864 |