Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Penicillamin, 99%, specificeret i henhold til Ph.Eur. og USP
Artikelnummer. 10061450 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10061450 5 g Glasflaske 5g
10224750 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10061450 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 129740050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 52-67-5 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52-67-5
Molekylær formel C5H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 149.21
MDL nummer MFCD00064302
InChI nøgle VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N
Synonym d-penicillamine, penicillamine, cuprimine, d---penicillamine, depen, 3-mercapto-d-valine, cuprenil, d-penamine, --penicillamine, d-mercaptovaline
PubChem CID 5852
ChEBI CHEBI:7959
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutansyre
SMIL CC(C)(C(C(=O)O)N)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Penicillamine
Navn note 99+%
Absorbans 0.07 max. (c=0.2, H2O, 1 cm cell) at 268nm
Smeltepunkt 212.0°C
Farve Hvid
pH 4.5 to 5.5 (1% soln.)
Antændelsesrest 0.1% max
Tab ved tørring 0.5% max. (1 g, 60°C, 670 Pa) (P2O5)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.0 to 102% (USP)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C(SH)CH(NH2)CO2H
Mængde 5 g
Merck Index 15, 7197
Specifik rotationstilstand −65° (20°C c=5,1M NaOH,on dry)
Specifik rotation − 65.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: 11.1% (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol,insoluble in ether,benzene,acetone,carbon tetra,chloride
Formel vægt 149.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(-)-Penicillamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .