missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Pemetrexed Disodium, TRC

Artikelnummer. 30428231
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428231 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428231 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP94595025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-Pemetrexed Disodium
CAS 937370-10-0
Molekylær formel C20 H19 N5 O6 . 2 Na
Mængde 25 mg
Synonym D-Glutamic acid','N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-','sodium salt (1:2), D-Pemetrexed disodium, (R)-Pemetrexed disodium
InChI formel InChI=1S/C20H21N5O6.2Na/c21-20-24-16-15(18(29)25-20)12(9-22-16)6-3-10-1-4-11(5-2-10)17(28)23-13(19(30)31)7-8-14(26)27;;/h1-2,4-5,9,13H,3,6-8H2,(H,23,28)(H,26,27)(H,30,31)(H4,21,22,24,25,29);;/q;2*+1/p-2/t13-;;/m1../s1
SMIL [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)c2c(CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])c[nH]c2N1
IUPAC navn disodium;(2R)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioate
Molekylvægt (g/mol) 471.3743
Formel vægt 471.1131
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.