missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Pemetrexed Dimethyl Diester, TRC

Artikelnummer. 30423466
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423466 10 mg
30416985 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423466 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP21953510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1391068-12-4
Molekylær formel C22H25N5O6
Molekylvægt (g/mol) 455.46
Synonym N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic Acid 1,5-Dimethyl Diester
IUPAC navn dimethyl (2R)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioate
SMIL COC(=O)CC[C@@H](NC(=O)c1ccc(CCc2c[nH]c3NC(=NC(=O)c23)N)cc1)C(=O)OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Pemetrexed Dimethyl Diester
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H25N5O6/c1-32-16(28)10-9-15(21(31)33-2)25-19(29)13-6-3-12(4-7-13)5-8-14-11-24-18-17(14)20(30)27-22(23)26-18/h3-4,6-7,11,15H,5,8-10H2,1-2H3,(H,25,29)(H4,23,24,26,27,30)/t15-/m1/s1
Formel vægt 455.1805
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.