Få mere at vide
D-Pemetrexed Dimethyl Diester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Pemetrexed Dimethyl Diester |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25N5O6/c1-32-16(28)10-9-15(21(31)33-2)25-19(29)13-6-3-12(4-7-13)5-8-14-11-24-18-17(14)20(30)27-22(23)26-18/h3-4,6-7,11,15H,5,8-10H2,1-2H3,(H,25,29)(H4,23,24,26,27,30)/t15-/m1/s1 |
| Formel vægt | 455.1805 |