Få mere at vide
D-Pantothenic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Pantothenic acid sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO5.Na/c1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;+1/p-1/t7-;/m0./s1 |
| Mængde | 2.5 g |
| Formel vægt | 241.0926 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |