Få mere at vide
D-Pantothenic acid hemicalcium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471478
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16471478 5 g
1 options
Artikelnummer. 16471478 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0681
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
MedChemExpress D-Pantothenic acid hemicalcium salt (Vitamin B5 calcium salt), a vitamin, can reduce the patulin content of the apple juice.
D-Pantothenic acid hemicalcium salt (Vitamin B5 calcium salt), a vitamin, can reduce the patulin content of the apple juice.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Pantothenic acid hemicalcium salt
CAS 137-08-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H16NO5.1/2Ca
Mængde 5 g
Synonym Calcium pantothenate Calcium D-pantothenate Vitamin B5 calcium salt
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (419.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (419.69 mM)
SMIL O[C@@H](C(NCCC([O-])=O)=O)C(C)(C)CO.[0.5Ca2+]
Molekylvægt (g/mol) 238.27
Formel vægt 238.27
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Powder