Få mere at vide
D-Pantothensyre calciumsalt, USP kvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483180 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11483180 5 g
1 options
Artikelnummer. 11483180 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210122805
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Vitamin B5 af høj renhedskvalitet USP , essentielt som forløber for biosyntesen af coenzym A.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Pantothenic acid calcium salt
CAS 137-08-6
Farve Hvid
Molekylær formel C18H32CaN2O10
MDL nummer MFCD00002766
Synonym calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
InChI nøgle FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
SMIL [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
IUPAC navn calcium bis(3-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido]propanoate)
Molekylvægt (g/mol) 476.54
Mængde 5 g
PubChem CID 131847364
Formel vægt 238.3
Grad USP
Fysisk form Pulver