Få mere at vide
D-pantothensyre, calciumsalt, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11493180 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11493180 100 g
1 options
Artikelnummer. 11493180 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210122880
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Pantothenic Acid, Calcium Salt
CAS 137-08-6
Molekylær formel C18H32CaN2O10
MDL nummer MFCD00002766
Synonym calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
InChI nøgle FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
SMIL [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
IUPAC navn calcium bis(3-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido]propanoate)
Molekylvægt (g/mol) 476.54
Mængde 100 g
PubChem CID 131847364
Formel vægt 476.53