Tekniske data
| CAS | 137-08-6 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | C18H32CaN2O10 |
| MDL nummer | MFCD00002766 |
| Synonym | calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (1g/2,8 ml; pH i en 5% vandbaseret opløsning er 7,2-8,0; CO2-frit vand: 8,7), glycerol; let opløselig i ethanol eller acetone. |
| InChI nøgle | FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L |
| SMIL | [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O |
| IUPAC navn | calcium bis(3-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido]propanoate) |
| Vis mere |