Få mere at vide
D-Pantothensyre calciumsalt, cellekulturreagenskvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11421971 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421971 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11421971 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219472180
Kemiske identifikatorer
CAS 2219-30-9
Molekylær formel C5H12ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 185.666
InChI nøgle CZDHUFYOXKHLME-DFWYDOINSA-N
Synonym d-penicillamine hydrochloride, penicillamine hydrochloride, distamine, unii-5n9jk529zj, usaf el-23, usaf a-1705, d---penicillamine hydrochloride, d-valine, 3-mercapto-, hydrochloride, valine, 3-mercapto-, hydrochloride, d
PubChem CID 92173
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutansyre;hydrochlorid
SMIL CC(C)(C(C(=O)O)N)S.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Pantothenic acid
Mængde 100 g
Formel vægt 238.3
Grad Cellekulturreagens
Tæthed 0.5g/cm3