Få mere at vide
D-Pantothenic acid calcium salt, 98%
Artikelnummer. 11417957
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11417957
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16609.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 137-08-6 | C18H34CaN2O11 | 494.551 g/mol
Vitamin B-5D-Pantothensyre calciumsalthydrat virker som en forløber i biosyntesen af coenzym A. Det involverede også i katabolismen af fedtsyrer, fremstilling af hæm og neurotransmitteren acetylcholin. Det er involveret i reguleringen af genekspression og i signaltransduktion. Yderligere bruges det i sphingolipider, kolesterol og steroidhormoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Vitamin B-5D-Pantothensyre-calciumsalthydrat fungerer som en forløber i biosyntesen af coenzym A. Det involverede også i katabolismen af fedtsyrer, fremstilling af hæm og neurotransmitteren acetylcholin. Det er involveret i reguleringen af genekspression og i signaltransduktion. Yderligere bruges det i sphingolipider, kolesterol og steroidhormoner.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luft-, lys- og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-08-6
Molekylær formel C18H34CaN2O11
Molekylvægt (g/mol) 494.551
MDL nummer MFCD00002766
InChI nøgle KUKRZUPDYACRAM-GXIDORRSSA-L
Synonym calcium 3-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido propanoate hydrate, d-pantothenic acid calcium salt hydrate, calcium hydrate dipantothenate, calcium bis 3-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl amino propanoate hydrate
PubChem CID 16211719
IUPAC navn calcium;3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoat;hydrat
SMIL CC(C)(CO)C(C(=O)NCCC(=O)[O-])O.CC(C)(CO)C(C(=O)NCCC(=O)[O-])O.O.[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Pantothenic acid calcium salt hydrate
Smeltepunkt ∼138°C (decomposition)
Beilstein 3769272
Merck Index 14,7015
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 500 g
Formel vægt 476.54
Optisk rotation +27° (c=5 in Water)
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 98%