Få mere at vide
D-Pantothensyre calciumsalt, 98%
Descrizione
Vitamin B-5D-Pantothensyre calciumsalthydrat virker som en forløber i biosyntesen af coenzym A. Det involverede også i katabolismen af fedtsyrer, fremstilling af hæm og neurotransmitteren acetylcholin. Det er involveret i reguleringen af genekspression og i signaltransduktion. Yderligere bruges det i sphingolipider, kolesterol og steroidhormoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Vitamin B-5D-Pantothensyre-calciumsalthydrat fungerer som en forløber i biosyntesen af coenzym A. Det involverede også i katabolismen af fedtsyrer, fremstilling af hæm og neurotransmitteren acetylcholin. Det er involveret i reguleringen af genekspression og i signaltransduktion. Yderligere bruges det i sphingolipider, kolesterol og steroidhormoner.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luft-, lys- og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | D-Pantothenic acid calcium salt hydrate |
| Smeltepunkt | ∼138 °C (dekomponering) |
| Beilstein | 3769272 |
| Merck Index | 14,7015 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 476.54 |
| Optisk rotation | +27° (c=5 i vand) |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.