Få mere at vide
D(-)-Pantolactone, 99%
Artikelnummer. 10095653 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10095653 5 g Glasflaske 5g
10696032 25 g Glasflaske 25g
10107743 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10095653 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218140050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 599-04-2 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 599-04-2
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
MDL nummer MFCD00005392
InChI nøgle SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
Synonym d---pantolactone, r-pantolactone, d-pantolactone, r-pantoyl lactone, d---pantoyl lactone, pantothenic lactone, r-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, unii-j288d7o0js, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3r, r---pantolactone
PubChem CID 439368
ChEBI CHEBI:16719
IUPAC navn (3R)-3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-on
SMIL CC1(COC(=O)C1O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Pantolactone
Smeltepunkt 88.0°C to 92.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 120.0°C to 122.0°C (15.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 18, V,1, 22
Fieser 16,269; 17,270
Merck Index 15, 7116
Specifik rotationstilstand −50.50° (25°C c=2,H2O)
Specifik rotation − 50.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 130.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(-)-Pantolactone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.