Få mere at vide
D-(-)-Pantolactone, 99%
Artikelnummer. 11322827
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11322827 25 g 25g
11312827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11322827 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L15983.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 599-04-2 | C6H10O3 | 130,143 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 599-04-2
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.143
MDL nummer MFCD00005392
InChI nøgle SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
Synonym d---pantolactone, r-pantolactone, d-pantolactone, r-pantoyl lactone, d---pantoyl lactone, pantothenic lactone, r-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, unii-j288d7o0js, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3r, r---pantolactone
PubChem CID 439368
ChEBI CHEBI:16719
IUPAC navn (3R)-3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-on
SMIL CC1(COC(=O)C1O)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale D-(-)-Pantolactone
Smeltepunkt 89 °C til 91 °C
Kogepunkt 120 °C til 122 °C (15 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 80957
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,7013
Optisk rotation −51° (c=3 i vand)
Formel vægt 130.14
Procent renhed 99%