Få mere at vide
D-Panthenol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432339
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16432339 1 g
1 options
Artikelnummer. 16432339 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1391
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress D-Panthenol is the biologically-active alcohol of pantothenic acid, which leads to an elevation in the amount of coenzyme A in the cell.
D-Panthenol is the biologically-active alcohol of pantothenic acid, which leads to an elevation in the amount of coenzyme A in the cell.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Panthenol
CAS 81-13-0
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H19NO4
Mængde 1 g
Synonym Dexpanthenol
Opløselighedsinformation Ethanol : 110 mg/mL (535.93 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33 mg/mL (160.78 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(NCCCO)[C@H](O)C(C)(C)CO
Molekylvægt (g/mol) 205.25
Formel vægt 205.25
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Viscous Liquid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation