missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Pantethine, TRC

Artikelnummer. 30409239
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409239 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409239 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP205823100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Pantethine
CAS 16816-67-4
Molekylær formel C22 H42 N4 O8 S2
Mængde 100 mg
Synonym Butanamide','N,N'-[dithiobis[2,1-ethanediylimino(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-','(2R,2'R)-, Butanamide','N,N'-[dithiobis[2,1-ethanediylimino(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-','[R-(R*,R*)]-, Butyramide','N,N'-[dithiobis(ethyleneiminocarbonylethylene)]bis[2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-','D-(+)- (8CI), (2R,2'R)-N,N'-[Dithiobis[2,1-ethanediylimino(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamide], Bis(N-pantothenylamidoethyl) disulfide, Bis(pantothenamidoethyl) disulfide, D-Bis-pantothenyl-β-aminoethyl disulfide, D-Pantethine, LBF disulfide, Lipodel, Pantethine, Pantetina, Panthecin, Pantomin, Pantosin
InChI formel InChI=1S/C22H42N4O8S2/c1-21(2,13-27)17(31)19(33)25-7-5-15(29)23-9-11-35-36-12-10-24-16(30)6-8-26-20(34)18(32)22(3,4)14-28/h17-18,27-28,31-32H,5-14H2,1-4H3,(H,23,29)(H,24,30)(H,25,33)(H,26,34)/t17-,18-/m0/s1
SMIL CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSSCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
IUPAC navn (2R)-N-[3-[2-[2-[3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoylamino]ethyldisulfanyl]ethylamino]-3-oxopropyl]-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamide
Molekylvægt (g/mol) 554.72
Formel vægt 554.2444
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.