missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-p-Methyl Sulfone Phenyl Ethyl Serinate, TRC

Artikelnummer. 30471095
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471095 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471095 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3261905G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-p-Methyl Sulfone Phenyl Ethyl Serinate
CAS 36983-12-7
Molekylær formel C12 H17 N O5 S
Mængde 5 g
Synonym Florfenicol Impurity 9
InChI formel InChI=1S/C12H17NO5S/c1-3-18-12(15)10(13)11(14)8-4-6-9(7-5-8)19(2,16)17/h4-7,10-11,14H,3,13H2,1-2H3/t10-,11+/m1/s1
SMIL CCOC(=O)[C@H](N)[C@@H](O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C
IUPAC navn ethyl (2R,3S)-2-amino-3-hydroxy-3-(4-methylsulfonylphenyl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 287.33
Formel vægt 287.0827
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.