Få mere at vide
D-Ornithine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Ornithine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m1./s1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 168.0666 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |