Få mere at vide
D-Ornithine hydrochloride, 98+%
Artikelnummer. 11300224
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11300224 1 g 1g
11310224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11300224 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00793.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 16682-12-5 | C5H13ClN2O2 | 168.621 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16682-12-5
Molekylær formel C5H13ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 168.621
MDL nummer MFCD00012917
InChI nøgle GGTYBZJRPHEQDG-PGMHMLKASA-N
Synonym d-ornithine monohydrochloride, d-ornithine hydrochloride, d-ornithine hcl, h-d-orn-oh.hcl, r-ornithine hydrochloride, d-ornithine, monohydrochloride, l---ornithine hydrochloride, r-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, 2r-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hcl
PubChem CID 443122
ChEBI CHEBI:4221
IUPAC navn (2R)-2,5-diaminopentanoic acid;hydrochloride
SMIL C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Ornithine hydrochloride
Smeltepunkt 237°C (decomposition)
Beilstein 4153339
Mængde 1 g
Formel vægt 168.62
Optisk rotation −23° (c=5 in 5N HCl)
Procent renhed ≥98%