Få mere at vide
D-ornithine, >99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11418140 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11418140 1 g
11428140 5 g
11438140 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418140 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210251401
Kemiske identifikatorer
CAS 3184-13-2
Molekylær formel C5H13ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 168.621
InChI nøgle GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Synonym l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
PubChem CID 76654
IUPAC navn (2S)-2,5-diaminopentansyre;hydrochlorid
SMIL C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Ornithine
Analyseprocentområde ∽ 99%
Mængde 1 g
Formel vægt 168.6
Procent renhed >99%
Fysisk form Pulver