missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-(+)-Octopine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Octopine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N4O4/c1-5(7(14)15)13-6(8(16)17)3-2-4-12-9(10)11/h5-6,13H,2-4H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)(H4,10,11,12)/t5-,6+/m1/s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 246.1328 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?