missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-o-Tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-o-Tyrosine |
| CAS | 24008-77-3 |
| Molekylær formel | C9 H11 N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | D-Phenylalanine','2-hydroxy-, o-Tyrosine','D- (8CI), 2-Hydroxy-D-phenylalanine, (+)-o-Tyrosine, (2R)-2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid, (R)-2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid, (R)-2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propionic acid, (r)-2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid, D-o-Hydroxyphenylalanine, D-o-Tyrosine, D-α-Amino-β-(o-hydroxyphenyl)propionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)5-6-3-1-2-4-8(6)11/h1-4,7,11H,5,10H2,(H,12,13)/t7-/m1/s1 |
| SMIL | N[C@H](Cc1ccccc1O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.19 |
| Formel vægt | 181.0739 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?