Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Norvaline, 99 %
Artikelnummer. 11495417
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495417 1 g 1g
11405427 5 g 5g
11415427 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495417 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B23444.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2013-12-9 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2013-12-9
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00008097
InChI nøgle SNDPXSYFESPGGJ-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-norvaline, d--norvaline, 2r-2-aminopentanoic acid, h-d-nva-oh, d---norvaline, d-2-aminovaleric acid, d-2-aminopentanoic acid, r-2-aminovaleric acid, r-2-aminopentanoic acid, d-ape
PubChem CID 439575
ChEBI CHEBI:28804
IUPAC navn (2R)-2-aminopentansyre
SMIL CCC[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Norvaline
Smeltepunkt >300°C
Beilstein 1721161
Merck Index 14,6716
Mængde 1 g
Formel vægt 117.15
Optisk rotation −25° (c=10 in 20% HCl)
Procent renhed 99%