Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-norleucin, 99 %
Artikelnummer. 11348065
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348065 1 g 1g
11358065 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348065 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L08257.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 327-56-0 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 327-56-0
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00008099
InChI nøgle LRQKBLKVPFOOQJ-RXMQYKEDSA-N
Synonym d-norleucine, h-d-nle-oh, r-2-aminohexanoic acid, d-2-aminohexanoic acid, d---norleucine, 2r-2-aminohexanoic acid, unii-vp8g7lx265, norleucine, norleucine, d--, d-nor-leucine
PubChem CID 456468
ChEBI CHEBI:42101
IUPAC navn (2R)-2-aminohexansyre
SMIL CCCC[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-Norleucine
Smeltepunkt >300°C
Beilstein 1721749
Merck Index 14,6706
Mængde 1 g
Formel vægt 131.18
Optisk rotation −23° (c=5 in 5N HCl)
Procent renhed 99%