missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-(-)-Norgestrel, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(-)-Norgestrel |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21H28O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 312.2089 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?