Få mere at vide
D-(-)-Norgestrel, TRC
Artikelnummer. 30007621
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007621 50 mg
30011850 500 mg
30011952 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30007621 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN68951050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 797-63-7
Molekylvægt (g/mol) 312.45
Synonym Levonorgestrel, (17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, (-)-Norgestrel, 13-Ethyl-17-ethynyl-17β-hydroxy-4-gonen-3-one, 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 13-Ethyl-17α-ethynyl-17-hydroxygon-4-en-3-one, 13-Ethyl-17α-ethynylgon-4-en-17β-ol-3-one, 13β-Ethyl-17α-ethynyl-17β-hydroxygon-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-13-ethyl-19-nortestosterone, 17α-Ethynyl-13β-ethyl-3-oxo-4-estren-17β-ol, 17α-Ethynyl-17-hydroxy-18-methylestr-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-18-homo-19-nortestosterone, 17α-Ethynyl-18-methyl-19-nortestosterone, 17β-Hydroxy-18-methyl-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 18-Methyl-17α-ethynyl-19-nortestosterone, 18-Methylnorethindrone, 19-Nortestosterone, 17-ethynyl-18-methyl-, D-(-)-Norgestrel, D-Norgestrel, Dexnorgestrel, Femilis, Femilis Slim, Follistrel, Jadelle, Levonorgestrel, Levonova, Lng-IUS, Microlut, Microluton, Microval, Mirena, Norgeston, Norgestrelem, Norlevo, Norplant, Norplant 2, Norplant II, Postinor 2, Wy 5104, d-(17α)-17-Hydroxy-13-ethyl-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levonorgestrel
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C21 H28 O2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formel vægt 312.2089
Procent renhed >95%