Få mere at vide
D-(-)-Norgestrel 17-Acetate, TRC
Artikelnummer. 30414795
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30414795 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30414795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN689560100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levonorgestrel Acetate
CAS 13732-69-9
Molekylær formel C23 H30 O3
Mængde 100 mg
Synonym Levonorgestrel Acetate
InChI formel InChI=1S/C23H30O3/c1-4-22-12-10-19-18-9-7-17(25)14-16(18)6-8-20(19)21(22)11-13-23(22,5-2)26-15(3)24/h2,14,18-21H,4,6-13H2,1,3H3/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
SMIL CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(OC(=O)C)C#C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 354.48
Formel vægt 354.2195