Få mere at vide
D-(+)-Noradrenaline Tartrate, LoGiCal
Artikelnummer. 30460411
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30460411 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460411 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0785.07
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Noradrenaline Tartrate
CAS 636-88-4
Analyt- eller komponentnavne D-(+)-Noradrenaline Tartrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H11 N O3 . C4 H6 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-[(1S)-2-amino-1-hydroxyethyl]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-, (S)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), 1,2-Benzenediol, 4-[(1S)-2-amino-1-hydroxyethyl]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Benzyl alcohol, α-(aminomethyl)-3,4-dihydroxy-, (+)-, tartrate (1:1) (salt), (+)-(S)-Norepinephrine bitartrate, (+)-Noradrenaline (+)-bitartrate, (+)-Noradrenaline bitartrate, (+)-Norepinephrine (+)-bitartrate, (+)-Norepinephrine bitartrate, D-Norepinephrine bitartrate, D-Norepinephrine d-bitartrate, S-(+)-Norepinephrine bitartrate, d-Noradrenaline bitartrate, d-Noradrenaline hydrogen tartrate
InChI formel InChI=1S/C8H11NO3.C4H6O6/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t8-;1-,2-/m11/s1
Løsningstype Neat
SMIL NC[C@@H](O)c1ccc(O)c(O)c1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 4-[(1S)-2-amino-1-hydroxyethyl]benzene-1,2-diol;(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 319.26
Mængde 5 mg
Formel vægt 319.0903 g/mol