Få mere at vide
D-Nipekotinsyre, 96+%
Artikelnummer. 15423908
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423908 1 g 1g
15433908 5 g 5g
15443908 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15423908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57434.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25137-00-2 | C6H11NO2 | 129,159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25137-00-2
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.159
MDL nummer MFCD01630787
InChI nøgle XJLSEXAGTJCILF-RXMQYKEDSA-N
Synonym r-piperidine-3-carboxylic acid, r---nipecotic acid, r-nipecotic acid, 3r-piperidine-3-carboxylic acid, r---3-piperidinecarboxylic acid, --nipecotic acid, d--nipecotic acid, 3r---piperidine-3-carboxylic acid, r-3-piperidinecarboxylic acid, 3r-nipecotic acid
PubChem CID 1796510
ChEBI CHEBI:221278
IUPAC navn (3R)-piperidin-3-carboxylsyre
SMIL C1CC(CNC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Nipecotic acid
Smeltepunkt 250°C to 255°C
Mængde 1 g
Formel vægt 129.16
Optisk rotation −5° (c=1 in Water)
Procent renhed ≥96%