Få mere at vide
D-NG-Nitroarginine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-NG-Nitroarginine Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15N5O4.ClH/c1-16-6(13)5(8)3-2-4-10-7(9)11-12(14)15;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H3,9,10,11);1H/t5-;/m1./s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 269.0891 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |