Få mere at vide
D-Neopterin, TRC
Artikelnummer. 30137232
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30137232 2.5 mg 2.5mg
30134765 25 mg -
30007618 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137232 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3900052.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2009-64-5
Molekylær formel C9 H11 N5 O4
Molekylvægt (g/mol) 253.21
Synonym 4(3H)-Pteridinone, 2-amino-6-[(1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-, 1,2,3-Propanetriol, 1-(2-amino-4-hydroxy-6-pteridinyl)-, D-erythro- (8CI), 4(1H)-Pteridinone, 2-amino-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)-, [S-(R*,S*)]-, 4(1H)-Pteridinone, 2-amino-6-[(1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]- (9CI), Neopterin (7CI), 2-Amino-6-[(1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]-4(3H)-pteridinone, 2-Amino-4-hydroxy-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)pteridine, 2-Amino-6-((1S,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl)-4(8H)-pteridone, 6-(D-erythro-1,2,3-Trihydroxypropyl)pterin, 6-D-erythro-Neopterin, D-(+)-Neopterin, D-Neopterin, D-erythro-Neopterin
IUPAC navn (1S,2R)-1-(2-amino-4-hydroxypteridin-6-yl)propane-1,2,3-triol
SMIL Nc1nc(O)c2nc(cnc2n1)[C@H](O)[C@H](O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Neopterin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11N5O4/c10-9-13-7-5(8(18)14-9)12-3(1-11-7)6(17)4(16)2-15/h1,4,6,15-17H,2H2,(H3,10,11,13,14,18)/t4-,6+/m1/s1
Formel vægt 253.0811
Procent renhed >95%