Få mere at vide
D-Neopterin-13C5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Neopterin-13C5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N5O4/c10-9-13-7-5(8(18)14-9)12-3(1-11-7)6(17)4(16)2-15/h1,4,6,15-17H,2H2,(H3,10,11,13,14,18) |
| Formel vægt | 258.0979 |
| Procent renhed | >95% |