Learn More
D(-)-N-Methylglucamine, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15834401
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15834401 250 g 250g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Codice prodotto. 15834401 Fornitore Sigma Aldrich N. del fornitore 8183180250
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For resolution of racemates for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 6284-40-8
Melting Point 129°C to 131.5°C (Lit.)
Boiling Point 210°C/1013 hPa (Decomposes)
MDL Number MFCD00004707
Quantity 250 g
Synonym N-Methyl-ᴅ-glucamine, 1-Deoxy-1-methylaminosorbitol, 1-Deoxy-1-(methylamino)-ᴅ-glucitol, Meglumine, N-Methyl-ᴅ-glucamine, 1-Deoxy-1-(methylamino)-ᴅ-glucitol, Meglumine
Molecular Weight (g/mol) 195.21
Grade Research
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.