Få mere at vide
D(-)-N-Methylglucamine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15834401
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
15834401 250 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15834401 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8183180250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For resolution of racemates for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 6284-40-8
Smeltepunkt 129°C to 131.5°C (Lit.)
Kogepunkt 210°C/1013 hPa (Decomposes)
MDL nummer MFCD00004707
Mængde 250 g
Synonym N-Methyl-ᴅ-glucamine, 1-Deoxy-1-methylaminosorbitol, 1-Deoxy-1-(methylamino)-ᴅ-glucitol, Meglumine, N-Methyl-ᴅ-glucamine, 1-Deoxy-1-(methylamino)-ᴅ-glucitol, Meglumine
Molekylvægt (g/mol) 195.21