Få mere at vide
R&D Systems™ D-myo-Inositol 1,4,5-trisphosphate, hexapotassium salt
Beskrivelse
Important second messenger involved in Ca2+ mobilization from intracellular stores (EC50 = 0.1 μM). Formed from the enzymatic hydrolysis of phosphatidyl inositol-4,5-bisphosphate.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-myo-Inositol 1,4,5-trisphosphate, hexapotassium salt |
| CAS | 103476-24-0 |
| Mængde | 1 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C6H9K6O15P3 |
| Formel vægt | 648.64 |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylvægt (g/mol) | 648.634 |