Få mere at vide
D-myo-inositol-1,3,4,6-tetrakis(phosphat) ammoniumsalt, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480947
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480947 0.1 mg 0.1mg
15400677 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66936.!Z
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142507-74-2
Molekylær formel C6H19NO18P4
Molekylvægt (g/mol) 517.102
MDL nummer MFCD01459915
InChI nøgle ANQVRWQIKKBLLK-ADHKWWJESA-N
Synonym myo-inositol 1,3,4,6-tetrakis-phosphate ammonium salt, 1r,2s,3s,4s,5r,6r-2,5-dihydroxy-3,4,6-tris phosphonooxy cyclohexyl oxyphosphonic acid amine
PubChem CID 71308569
IUPAC navn azan;[(1S,3R,4R,6S)-2,5-dihydroxy-3,4,6-triphosphonooxycyclohexyl]dihydrogenphosphat
SMIL C1(C(C(C(C(C1OP(=O)(O)O)OP(=O)(O)O)O)OP(=O)(O)O)OP(=O)(O)O)O.N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-myo-Inositol-1,3,4,6-tetrakis(phosphate) ammonium salt
Farve Hvid
Mængde 0.1 mg
Formel vægt 568.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Lyofiliseret pulver