Få mere at vide
D-myo-inositol-1,3,4,5-tetrakis(phosphat)octanatriumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410947
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410947 0.1 mg 0.1mg
15480587 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66461.!Z
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 210488-61-2
Molekylær formel C6H8Na8O18P4
Molekylvægt (g/mol) 675.925
MDL nummer MFCD00153818
InChI nøgle QYQMPPDYTHNACQ-QAVKKEKOSA-F
Synonym d-myo-inositol-1,3,4,5-tetraphosphate sodium salt, d-myo-inositol-1,3,4,5-tetrakisphosphate, octanatrium salt, d-myo-inositol 1,3,4,5-tetrakis phosphoric acid disodium salt
PubChem CID 51346578
IUPAC navn octanatrium;[(1R,2S,4S,5S)-2,4-dihydroxy-3,5,6-triphosphonatooxycyclohexyl]phosphat
SMIL C1(C(C(C(C(C1OP(=O)([O-])[O-])OP(=O)([O-])[O-])OP(=O)([O-])[O-])O)OP(=O)([O-])[O-])O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-myo-Inositol-1,3,4,5-tetrakis(phosphate) octasodium salt
Farve Hvid
Mængde 0.1 mg
Formel vægt 675.93
Procent renhed 98%
Fysisk form Lyofiliseret pulver