Få mere at vide
alfa-D-methylglucosid, 99%
Artikelnummer. 10092070 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10092070 100 g Plastflaske 100g
10377400 500 g Plastflaske 500g
10579063 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10092070 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173841000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.33 DKK
    248.65 DKK / 100g
    Spare 35.68 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 97-30-3 | C7H14O6 | 194,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-30-3
Molekylær formel C7H14O6
Molekylvægt (g/mol) 194.18
MDL nummer MFCD00064086
InChI nøgle HOVAGTYPODGVJG-IECVIRLLSA-N
Synonym methyl alpha-d-glucopyranoside, methyl alpha-d-glucoside, alpha-methylglucoside, alpha-methyl-d-glucoside, alpha-methyl d-glucose ether, methyl-alpha-d-glucopyranoside, alpha-d-methylglucoside, me alpha-glc, alpha-d-methyl glucoside, unii-qcf122nf3r
PubChem CID 7568545
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3,4,5-triol
SMIL COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-D-Methylglucoside
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 169,0 °C til 171,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 200,0 °C (0,2 mmHg)
Tab ved tørring 0,1% maks. (60 til 70 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 31, 179
Merck Index 15, 6152
Specifik rotationstilstand +158,50° (20 °C c=10,vand)
Specifik rotation +158.50
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 108g/100 ml (20 c). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselig i ether, 5,2g/100g methanol (20 c), 7,3 g/100g alkohol 80% (17 c)
Formel vægt 194.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver