Få mere at vide
D-Methionin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Methionine |
| CAS | 348-67-4 |
| Molekylær formel | C5H11NO2S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (R)-Methionine, MRX 1024, NSC 45689, S-Methyl-D-homocysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1 |
| SMIL | [C@H](C(O)=O)(CCSC)N |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-4-methylsulfanylbutansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.21 |
| Formel vægt | 149.051 |