Få mere at vide
D-Methionin, TRC
Artikelnummer. 30483522
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30483522 100 g
1 options
Artikelnummer. 30483522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM260550100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Methionine
CAS 348-67-4
Molekylær formel C5H11NO2S
Mængde 100 g
Synonym (R)-Methionine, MRX 1024, NSC 45689, S-Methyl-D-homocysteine
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
SMIL [C@H](C(O)=O)(CCSC)N
IUPAC navn (2R)-2-amino-4-methylsulfanylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 149.21
Formel vægt 149.051