Få mere at vide
D-Methionin methylester hydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 15430109
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15430109 100 g 100g
15410109 5 g 5g
15420109 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63422.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 69630-60-0 | C6H14ClNO2S | 199,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69630-60-0
Molekylær formel C6H14ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 199.69
MDL nummer MFCD00070385
InChI nøgle MEVUPUNLVKELNV-NUBCRITNSA-N
Synonym h-d-met-ome.hcl, d-methionine methyl ester hydrochloride, h-d-met-ome hcl, methyl d-methioninate-hydrogen chloride 1/1, methyl 2r-2-amino-4-methylsulfanyl butanoate hydrochloride, h-d-met-ome hydrochloride, h-d-met-omecl, d-methionine methyl ester hcl, methyl d-methioninate hydrochloride, d methionine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 12888616
IUPAC navn methyl-(2R)-2-amino-4-methylsulfanylbutanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)[C@H](N)CCSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Methionine methyl ester hydrochloride
Mængde 100 g
Formel vægt 199.7
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof