Få mere at vide
D-Methionine-d3 (S-methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Methionine-D3 (methyl-D3) |
| CAS | 284665-18-5 |
| Molekylær formel | C5 D3 H8 N O2 S |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | D-Methionine-methyl-d3 (9 CI, ACI), (2 R)-2-Amino-4-(trideuteriomethylsulfanyl)butanoic acid, D-[Methyl-D3]-methionine, D-Methionine-d3, D-Methionine-D3 (methyl-D3), (2 R)-2-Amino-4-(methyl-d3)sulfanylbutanoic acid, (2 R)-2-Amino-4-(methyl-d3)sulfanylbutanoic acid, (2 R)-2-Amino-4-(methyl-d3)sulfanylbutanoic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])SCC[C@@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 R)-2-amino-4-(trideuteriomethylsulfanyl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.2298 |
| Formel vægt | 152.0699 g/mol |
| Vis mere |