Få mere at vide
D-Methionin-d3-N-FMOC (S-methyl-d3), CDN
Artikelnummer. 30320331
Skift visning
Mængde:
0.05 g
0.1 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30320331 0.1 g 0.1g
30316734 0.05 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30320331 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND66240.1G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-methionine-D3 (S-methyl-D3)
Molekylær formel C20 D3 H18 N O4 S
Mængde 0.1 g
Synonym N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-methionine-methyl-d3, D-Methionine-d3-N-FMOC (S-methyl-d3), N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-methionine-D3 (S-methyl-D3), (2 R)-2-(9 H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-(methyl-d3)sulfanylbutanoic acid, D-Fmoc-Methionine-d3, Fmoc protected D-Methionine (S-methyl-d3)
InChI formel InChI=1 S/C20H21NO4S/c1-26-11-10-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18 H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m1/s1/i1D3
SMIL [2 H]C([2 H])([2 H])SCC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
IUPAC navn (2 R)-2-(9 H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-(trideuteriomethylsulfanyl)butansyre
Molekylvægt (g/mol) 374.4685
Formel vægt 374,138 g/mol
Procent renhed 98 atom % D, min 97% kemisk renhed