Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-methionin, 99 %
Artikelnummer. 11484717
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484717 100 g 100g
11464717 5 g 5g
11474717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484717 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21213.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 348-67-4 | C5H11NO2S | 149,21 g/mol
D-Methionin bruges til at redde støj-induceret høretab. Det bruges til at forbedre næringsværdien af dyrefoder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-Methionin bruges til at redde støj-induceret høretab. Det bruges til at forbedre næringsværdien af dyrefoder.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 53 g/L (°20 C).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 348-67-4
Molekylær formel C5H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 149.21
MDL nummer MFCD00002622
InChI nøgle FFEARJCKVFRZRR-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-methionine, h-d-met-oh, r-methionine, d-methionin, d-metionien, methionine, d, r-2-amino-4-methylthio butanoic acid, 2r-2-amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, d-2-amino-4-methylthio butyric acid
PubChem CID 84815
ChEBI CHEBI:16867
IUPAC navn (2R)-2-amino-4-methylsulfanylbutansyre
SMIL CSCC[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Methionine
Smeltepunkt ∼280 °C (dekomponering)
Beilstein 1722293
Merck Index 14,5975
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. 53g/L (20 °C).
Mængde 100 g
Formel vægt 149.21
Optisk rotation −23° (c=2 i 2N HCl)
Procent renhed 99%