Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-methionin, 99 %
Beskrivelse
D-Methionin bruges til at redde støj-induceret høretab. Det bruges til at forbedre næringsværdien af dyrefoder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
D-Methionin bruges til at redde støj-induceret høretab. Det bruges til at forbedre næringsværdien af dyrefoder.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 53 g/L (°20 C).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Methionine |
| Smeltepunkt | ∼280°C (decomposition) |
| Beilstein | 1722293 |
| Merck Index | 14,5975 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. 53g/L (20°C). |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 149.21 |
| Optisk rotation | −23° (c=2 in 2N HCl) |
| Procent renhed | 99% |