Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-methionin, 99+ %
Artikelnummer. 15179253 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15179253 100 g Glasflaske 100g
10185090 5 g Glasflaske 5g
10195090 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15179253 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 227211000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 348-67-4 | C5H11NO2S | 149,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 348-67-4
Molekylær formel C5H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 149.21
MDL nummer MFCD00002622
InChI nøgle FFEARJCKVFRZRR-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-methionine, h-d-met-oh, r-methionine, d-methionin, d-metionien, methionine, d, r-2-amino-4-methylthio butanoic acid, 2r-2-amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, d-2-amino-4-methylthio butyric acid
PubChem CID 84815
ChEBI CHEBI:16867
SMIL CSCC[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Methionine
Smeltepunkt 273,0 °C til 275,0 °C
Navn note 99+%
Ammonium 200 ppm maks.
Arsen (As) 1 ppm maks.
Farve Hvid
Klor (Cl) 300 ppm maks.
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 10 ppm maks.
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0,3% maks.
Andre aminosyrer (TLC) ikke påviselig
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation −24.00
Sulfat 300 ppm maks.
Transmission 98% min. (c=3, H2O, 430nm) 1 cm celle
Sulfat aske 0,1% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand: 53 g/L (20 °C).
IUPAC navn (2R)-2-amino-4-methylsulfanylbutansyre
Mængde 100 g
Formel vægt 149.21
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver