Få mere at vide
D-(+)-Melibiose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Melibiose |
| CAS | 585-99-9 |
| Molekylær formel | C12 H22 O11 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Melibiose (8CI), 6-O-α-D-Galactopyranosyl-D-glucose, D-(+)-Melibiose, D-Melibiose, NSC 2028 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(14)8(17)10(19)12(23-3)21-2-4-6(15)7(16)9(18)11(20)22-4/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6-,7+,8+,9-,10-,11?,12+/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (3R,4S,5S,6R)-6-[[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxane-2,3,4,5-tetrol |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.2965 |
| Formel vægt | 342.1162 |