Beskrivelse
- Melibiose has been used in a study to improve the preparation of benzoylated ethyl 1-thioglycosides.
- It has also been used in a study to investigate the effect of water plasticization on the molecular mobility and crystallization tendency of amorphous disaccharides.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | α-D-(+)-Melibiose monohydrate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Optisk rotation | +135 ± 10° (c=4, water) |
| Formel vægt | 360.3 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Fysisk form | Pulver |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.