Få mere at vide
Melford D-Melibiose monohydrat
Artikelnummer. 30018476
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30018476 5 g
1 options
Artikelnummer. 30018476 Leverandør Melford Leverandørnr. M224505.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1006.64 DKK
    827.06 DKK / 5g
    Spare 179.58 DKK
    17% Slukket
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
CAS-nummer: 585-99-9
Molekylformel: C12H22O11 H2O
Molekylvægt: 360,31
Kemisk renhed:> 98 %
Opløseligt i: Vand
Opbevares ved: Stuetemperatur
Tekniske data
CAS 585-99-9
Molekylær formel C12H22O11-H2O
Mængde 5 g